Fontos dokumentumok
Z533017
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
500 mL
kimenet szerelvényméret
4 mm
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)