Fontos dokumentumok
SYNC201080
Synthware jacketed reflux condenser
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
Szinonimák:
Synthware C201080
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/10
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
C201080
burkolat H
80 mm
Related Categories
Általános leírás
Synthware reflux condenser features a 80 mm jacketed length for superior cooling efficiency. I.D. of inner tube is designed large enough to accept a thermometer. Supplied with one holed compression cap and one Viton® O-ring. Made from durable borosilicate glass.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)