SYNF184100
Synthware™ powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Szinonimák:
Synthware F184100, glass powder funnel
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F184100
felső átmérő
100 mm
Általános leírás
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)