Fontos dokumentumok
SYND214300
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, column H 300 mm, immersion depth 25 mm
Szinonimák:
Synthware D214300, short path head, Vigreux distilling head
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware D214300
oszlop Ma
300 mm
merítési mélység
25 mm
Related Categories
Általános leírás
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)