Fontos dokumentumok
Z516538
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty Vigreux, jacketed distillation head
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
külső átmérő
38 mm
kondenzátor H
300 mm
merítési mélység
75 mm
Related Categories
Általános leírás
These distillation heads are designed with heavier tubing and extra support to withstand the rigors of laboratory use. The one-piece jacketed design achieves greater distillation efficiency. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)