Fontos dokumentumok
SYNA751420
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware A751420, flow control adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
male joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A751420
Related Categories
Általános leírás
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)