Fontos dokumentumok
SYNA751922
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware A751922, flow control adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
male joint: ST/NS19/22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A751922
Általános leírás
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)