Fontos dokumentumok
SYNA691420
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
female joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware A691420, Flow control adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
female joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A691420
Általános leírás
For regulating the input of gases or liquids into reaction systems. With 8 mm or 10 mm hose connection. With 8 mm or 10 mm hose connection.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)