Fontos dokumentumok
SYNA381922
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware A381922, adapter, vacuum adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
male joint: ST/NS19/22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A381922
Általános leírás
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)