Fontos dokumentumok
SYNA652440
Synthware long stem inlet adapter
joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware A652440, glass inlet adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A652440
Általános leírás
With standard taper top outer and lower inner joints with sealed in lower tube extending below inner joint.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)