Fontos dokumentumok
SYNA232419
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware A232419, rotary evaporator bump trap
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A232419
kapacitás
100 mL
Related Categories
Általános leírás
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)