Merck
QBD11100
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®3-oxyamine HCl
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H35ClN4O6S
Molekulatömeg:
471.01
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCO[NH3+].[Cl-]
Tulajdonságok és előnyök
Biotin-dPEG®3-oxyamine.HCl allows biotin labeling of molecules with free aldehydes or ketones. Biotin-dPEG®3-oxyamine-containing products forms oximes. These reagents are highly useful for labeling carbohydrates, glycoproteins, and other molecules with biotin following oxidation of the carbohydrate or glycan with sodium periodate or by chemical installation of an aldehyde or ketone on the target molecule. The dPEG® spacer is a single molecular weight PEG (16.6 Å) that provides excellent water solubility while extending the biotin moiety away from the surface of the labeled molecule for enhanced binding to avidin or streptavidin.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)