Merck
QBD10784
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-azide
Szinonimák:
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H64N6O13S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
796.97
UNSPSC kód:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C34H64N6O13S/c35-40-37-6-8-44-10-12-46-14-16-48-18-20-50-22-24-52-26-28-53-27-25-51-23-21-49-19-17-47-15-13-45-11-9-43-7-5-36-32(41)4-2-1-3-31-33-30(29-54-31)38-34(42)39-33/h30-31,33H,1-29H2,(H,36,41)(H2,38,39,42)
Tulajdonságok és előnyök
Biotin-dPEG®11-azide is a single molecular weight dPEG® that permits biotin labeling with precise spacing to molecules containing an alkyne using well-known, highly popular click chemistry. By inserting an alkyne function into the target molecule, site specific labeling can occur using either copper(I) catalyzed or strain-catalyzed click chemistry. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (50.4 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)