Fontos dokumentumok
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
Szinonimák:
Dipropyl sulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352113
EC index szám:
203-873-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
8.6 hPa
Minőségi szint
Forma
liquid
robbanási határérték
1-51 % (v/v)
bp
141-142 °C/1013 hPa
mp
-102 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 28 °C
sűrűség
0.838 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup