Fontos dokumentumok
MT51350078
Mettler-Toledo electrolyte for DX series ISE half-cells
1 mol/L KNO3, volume 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
51191600
NACRES:
NB.79
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 51350078
térfogat
250 mL
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)