Merck
M79700
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
bp
248 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-2-3-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVIVRJLWYJGJTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)