Merck
JKA10016
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average Mn 20,000, Acrylate, tripentaerythritol core
Szinonimák:
8arm-PEG-Acrylate, hexaglycerol core, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)8
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG20K-Acrylate, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reaction type: Polymerization Reactions
polimer felépítés
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
8arm PEG Acrylate. Crosslinks into hydrogels. Used in vinyl polymerization or co-polymerization. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.