Fontos dokumentumok
HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1010 BFP, volume 10 mL
Szinonimák:
Hamilton syringe
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Jellemzők
model 1010 BFP
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 59000-50
parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
belső átmérő × külső átmérő
14.6 mm × 17.7 mm
térfogat
10 mL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)