Fontos dokumentumok
HAM59000-55
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1025 BFP, volume 25 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Jellemzők
model 1025 BFP
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 59000-55
parameter
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
belső átmérő × külső átmérő
23.0 mm × 27.1 mm
térfogat
25 mL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)