Fontos dokumentumok
HAM201400
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1000 series
model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Jellemzők
autoclavable: no
model 1025, AccuDil (AD) end
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
térfogat
25 mL
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)