Merck
H55103
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxypropiophenone
97%
Szinonimák:
2-(Propionyl)phenol
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4COC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
1860264
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)