Merck
H17856
Sigma-Aldrich
trans-β-Hydromuconic acid
98%
Szinonimák:
trans-3-Hexenedioic acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic acid, Dihydromuconic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.13
Beilstein:
1723581
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
195-196 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)