Merck
GF99475611
Magnesium
foil, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Szinonimák:
MG000320
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Teszt
99.9%
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 994-756-11
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
méret
100 × 100 mm
vastagság
0.5 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)