161054K
MAPTRIX-F-RGD
Fibronectin Mimetic, aqueous solution
Méret kiválasztása
181 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
181 000,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
sterilitás
Filtered sterilized solution
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
~23.0 kDa
kiszerelés
pkg of 10 mg
koncentráció
1.0 mg/mL protein
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Kötési specifikusság
Receptor: αvβ3, αvβ5
Domain: FNIII-10
Binding Motif: RGD
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)