Fontos dokumentumok
GF88583114
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, size 300 × 300 mm, condition expandable bead
Szinonimák:
AC321088
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 885-831-14
méret
300 × 300 mm
vastagság
0.09 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)