GF73765783
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 5 m, homopolymer
Szinonimák:
AC321030
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 737-657-83
Hosszúság
5 m
vastagság
0.031 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)