Merck
GF70666825
Carbon
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 007912, Charcoal activated
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C
CAS-szám:
Molekulatömeg:
12.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.999%
form
rod
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 706-668-25
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Hosszúság
100 mm
átmérő
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)