Fontos dokumentumok
GF76996984
Carbon
rod, 150mm, diameter 3.0mm, graphite, 100%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 007910, Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
100%
form
rod
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 769-969-84
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
H × átmérő
150 mm × 3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)