Fontos dokumentumok
GF98973613
Carbon
rod, 50mm, diameter 0.5mm, graphite, 99.95%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 007906, Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.95%
form
rod
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 989-736-13
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
méret átmérő
50 mm × 1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)