Fontos dokumentumok
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
Szinonimák:
GK00NK10
About This Item
Lineáris képlet:
SiCxHyOz
UNSPSC kód:
12141908
NACRES:
NA.23
Terméknév
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 623-044-76
Szélesség
100 g
viszkozitás
5.5 Pa.s
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)