808261
Graphene dispersion
In water, screen printable
Szinonimák:
conductive ink, graphene ink
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Graphene ink in water, screen printable
Minőségi szint
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
10 wt. % solids in water
lapellenállás
10 Ω/sq, at 25 μm thickness
részecskeméret
500-1500 nm (exfoliated graphene flakes)
viszkozitás
1800 cP (1000s-1)
350 cP (100s-1)
környezetbarátabb alternatív kategória
Alkalmazás
- Typical substates: glass, paper.
- Drying Condition: 100°C for 10 min.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials