Fontos dokumentumok
GF24551007
Neodymium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Szinonimák:
Neodymium, ND007910
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 245-510-07
ellenállás
64.0 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
50 mm × 6.35 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
sűrűség
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)