Fontos dokumentumok
GF48558998
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm
Szinonimák:
FP341440
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 485-589-98
méret
300 × 300 mm
vastagság
1 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)