Fontos dokumentumok
GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Szinonimák:
FE240252
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 335-248-05
Hosszúság
0.5 m
tekercs szélesség
50 mm
vastagság
0.05 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)