Fontos dokumentumok
GF77247153
Stainless steel - AISI 316
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 2 m, coil width 50 mm
Szinonimák:
FE240252
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 772-471-53
Hosszúság
2 m
tekercs szélesség
50 mm
vastagság
0.05 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)