Fontos dokumentumok
GF36611805
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 600 x 600mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Szinonimák:
FE248705
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
leírás
150 x 150 (wires/inch)
Forma
(mesh)
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 366-118-05
átmérő × névleges kapacitás
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
méret × nyílás
600 mm × 600 mm × 0.37
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)