Fontos dokumentumok
GF30959141
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm
Szinonimák:
FE240210
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 309-591-41
méret
200 × 200 mm
vastagság
0.01 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)