Fontos dokumentumok
GF39002891
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Szinonimák:
FF210331
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 390-028-91
Hosszúság
1 m
tekercs szélesség
12 mm
vastagság
0.25 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)