Fontos dokumentumok
GF14511215
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Szinonimák:
ES303021
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
sheet
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 145-112-15
méret
300 × 300 mm
vastagság
2 mm
szín
clear clear
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)