Fontos dokumentumok
GF42912479
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm, condition crystal
Szinonimák:
ST313120
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
sheet
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 429-124-79
méret
150 × 150 mm
vastagság
1.2 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)