Fontos dokumentumok
GF55940957
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Szinonimák:
FF210800
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 559-409-57
méret
100 × 100 mm
vastagság
8.0 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)