Fontos dokumentumok
GF38787205
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 1 m, coil width 300 mm
Szinonimák:
ST311030
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 387-872-05
Hosszúság
1 m
tekercs szélesség
300 mm
vastagság
0.03 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)