Fontos dokumentumok
GF14336276
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 2_kg, condition atomized
Szinonimák:
CU086011
About This Item
UNSPSC kód:
30102010
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 143-362-76
maximum részecskeméret
100 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)