Fontos dokumentumok
GF09288906
Carbon
foil, 15x15mm, thickness 2.0mm, hOpg
Szinonimák:
Activated charcoal, C 000620, Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 092-889-06
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
méret × vastagság
15 × 15 mm × 2.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)