Fontos dokumentumok
GF02055608
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 8 mm diameter
Szinonimák:
CU130240
About This Item
UNSPSC kód:
31152304
NACRES:
NA.23
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 020-556-08
Átmérő
8 mm
vastagság
0.016 mm
átmérő
8 mm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)