Fontos dokumentumok
357391
Silicon carbide
−400 mesh particle size, ≥97.5%
Szinonimák:
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
hexagonal phase
Minőségi szint
Teszt
≥97.5%
Forma
powder
részecskeméret
−400 mesh
mp
2700 °C (lit.)
sűrűség
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.