Fontos dokumentumok
GF44242118
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
Szinonimák:
AL603820
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 442-421-18
méret
100 × 100 mm
vastagság
7 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)