Fontos dokumentumok
SLW1015/22D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
1000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1015/22D
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
Jellemzők
graduated
gyártó/kereskedő neve
1015/22D
SciLabware
H
180 mm
külső átmérő
95 mm
kapacitás
1000 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)