Fontos dokumentumok
GF16609057
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 50 × 50 mm, porosity 0.86
Szinonimák:
AL603820
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 166-090-57
méret
50 × 50 mm
vastagság
7 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)