Fontos dokumentumok
DWK986700
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
Szinonimák:
986700
About This Item
Javasolt termékek
material
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 500 ea individual cells in trays of 100
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 986700
palackátmérő × Ma × Sz
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
kapacitás
(20 mL)
szerelvény
22-400 neck
22-400
Általános leírás
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)